Anti-CD14, MONOCYTE, MACROPHAGE MARKER Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G141]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2265-51AEA 615 EUR InStock
USBIC2265-51A
Anti-CD14, MONOCYTE, MACROPHAGE MARKER Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G141]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50
Type: Primary
Antigen: CD14, MONOCYTE, MACROPHAGE MARKER
Clonality: Monoclonal
Clone: 9G141
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité