Anti-CD16,32 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®) [clone: 93]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2268-01GEA 391 EUR InStock
USBIC2268-01G
Anti-CD16,32 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®) [clone: 93]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD16,32
Clonality: Monoclonal
Clone: 93
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy7®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité