Anti-CD22 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 3H1116]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2273-02F2EA 621 EUR InStock
USBIC2273-02F2
Anti-CD22 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 3H1116]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry:1:5;
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: CD22 (CD22 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: 3H1116
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité