Anti-CD22 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC2273-17BEA 507 EUR InStock
USBIC2273-17B
Anti-CD22 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 0.5-1 ?g/ml; Western Blot: 0.1-0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CD22 (CD22 molecule)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité