Anti-IL2RA Rat Monoclonal Antibody [clone: 3C7]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2275-82EA 419 EUR InStock
USBIC2275-82
Anti-IL2RA Rat Monoclonal Antibody [clone: 3C7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL2RA (interleukin 2 receptor, alpha)
Clonality: Monoclonal
Clone: 3C7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité