Anti-CD28 Hamster Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 37.51]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2380-18CEA 460 EUR InStock
USBIC2380-18C
Anti-CD28 Hamster Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 37.51]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD28 (CD28 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: 37.51
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG Lambda
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité