Anti-FCGR2B Goat polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC2384-03BEA 633 EUR InStock
USBIC2384-03B
Anti-FCGR2B Goat polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0. 3-1 ?g/ml; ELISA: 1:16000; Immunochemistry: 3. 75 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: FCGR2B (Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité