Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: QBEND-10]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2386-31FEA 694 EUR InStock
USBIC2386-31F
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: QBEND-10]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:800
Type: Primary
Antigen: CD34 (CD34 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: QBEND-10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité