Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: HIT2]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2390-20CEA 717 EUR InStock
USBIC2390-20C
Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: HIT2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD38 (CD38 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: HIT2
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité