Anti-CD40 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 5K254]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2392-17EEA 492 EUR InStock
USBIC2392-17E
Anti-CD40 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 5K254]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: CD40 (CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K254
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité