Anti-SPN Rat Monoclonal Antibody [clone: 1B11]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2397-76REA 479 EUR InStock
USBIC2397-76R
Anti-SPN Rat Monoclonal Antibody [clone: 1B11]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:5-1:10;
Type: Primary
Antigen: SPN (sialophorin)
Clonality: Monoclonal
Clone: 1B11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité