Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 10B1610]

Fournisseur: United States Biological
USBIC2399-07G1EA 621 EUR InStock
USBIC2399-07G1
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 10B1610]
Anticorps
Do not freeze! Freezing allophycocyanin conjugates will result in a substantial loss of activity Allophycocyanin conjugates are sensitive to light For maximum recovery of product, centrifuge the original vial prior to removing the cap Further dilutions can be made in assay buffer

Type: Primary
Antigen: PTPRC (protein tyrosine phosphatase, receptor type, C)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B1610
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité