Anti-CD45RA Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 7H108]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2400-35D2EA 520 EUR InStock
USBIC2400-35D2
Anti-CD45RA Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 7H108]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD45RA (CD45RA)
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H108
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité