Anti-CD45.1 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 6A291]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2400-91EA 410 EUR InStock
USBIC2400-91
Anti-CD45.1 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 6A291]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD45.1 (CD45.1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6A291
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité