Anti-CD48 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5-4.8]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2403-10AEA 473 EUR InStock
USBIC2403-10A
Anti-CD48 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5-4.8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD48 (CD48 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5-4.8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité