Anti-ITGA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B1722]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2404-46KEA 668 EUR InStock
USBIC2404-46K
Anti-ITGA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B1722]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGA4 (integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor))
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B1722
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité