Anti-ITGA5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5K288]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2405-01HEA 485 EUR InStock
USBIC2405-01H
Anti-ITGA5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5K288]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGA5 (integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide))
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K288
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité