Anti-ITGA5 Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 5H10-27 (MFR5)]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2405-01ZEA 460 EUR InStock
USBIC2405-01Z
Anti-ITGA5 Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 5H10-27 (MFR5)]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGA5 (integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide))
Clonality: Monoclonal
Clone: 5H10-27 (MFR5)
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité