Anti-CD52 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 3H1532]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2407-50J2EA 592 EUR InStock
USBIC2407-50J2
Anti-CD52 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 3H1532]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: CD52 (CD52 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: 3H1532
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité