Anti-ICAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A507]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2409-47EA 623 EUR InStock
USBIC2409-47
Anti-ICAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A507]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ICAM1 (intercellular adhesion molecule 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6A507
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité