Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H185]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2410-55AEA 473 EUR InStock
USBIC2410-55A
Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H185]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NCAM1 (neural cell adhesion molecule 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H185
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité