Anti-CD58 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H219]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2412-06JEA 473 EUR InStock
USBIC2412-06J
Anti-CD58 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H219]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD58 (CD58 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H219
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité