Anti-CD59 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B1845]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2413-21TEA 570 EUR InStock
USBIC2413-21T
Anti-CD59 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B1845]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 10 ?g/ml;
Type: Primary
Antigen: CD59 (CD59 molecule, complement regulatory protein)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B1845
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité