Anti-CD59 Glycoprotein Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-43/5]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2413-22CEA 633 EUR InStock
USBIC2413-22C
Anti-CD59 Glycoprotein Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-43/5]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1 ?g/ml; Western Blot: 1-2?g/ml; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CD59 Glycoprotein
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-43/5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité