Anti-CD59 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-43]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2413-22EEA 608 EUR InStock
USBIC2413-22E
Anti-CD59 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-43]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD59 (CD59 molecule, complement regulatory protein)
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-43
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité