Anti-SELL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F51]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2415-15EEA 339 EUR InStock
USBIC2415-15E
Anti-SELL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F51]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SELL (selectin L)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F51
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité