Anti-SELL Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: LAM1-116]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2415-18LEA 809 EUR InStock
USBIC2415-18L
Anti-SELL Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: LAM1-116]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: SELL (selectin L)
Clonality: Monoclonal
Clone: LAM1-116
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité