Anti-FCGR1A Mouse monoclonal antibody [clone: 7H102]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2419-06GEA 439 EUR InStock
USBIC2419-06G
Anti-FCGR1A Mouse monoclonal antibody [clone: 7H102]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FCGR1A (Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64))
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H102
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité