Anti-CD79B Hamster Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 5K35]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2431-06CEA 540 EUR InStock
USBIC2431-06C
Anti-CD79B Hamster Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 5K35]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD79B (CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K35
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité