Anti-CD79A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B1965]
Fournisseur: US Biological
C2431-14B
USBIC2431-14BEA 809 EUR InStock
USBIC2431-14B
Anti-CD79A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B1965]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 10 ?g/ml; Immunoprecipitation: 20 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CD79A (CD79a molecule, immunoglobulin-associated alpha)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B1965
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité