Anti-CD79A Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 10B1965]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2431-14EEA 520 EUR InStock
USBIC2431-14E
Anti-CD79A Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 10B1965]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD79A (CD79a molecule, immunoglobulin-associated alpha)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B1965
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité