Anti-C5AR1 Mouse monoclonal antibody [clone: P12/1]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2439-61H1EA 633 EUR InStock
USBIC2439-61H1
Anti-C5AR1 Mouse monoclonal antibody [clone: P12/1]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:200; Flow Cytometry: 1:100-1:50
Type: Primary
Antigen: C5AR1 (complement component 5a receptor 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: P12/1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité