Anti-Thy1.2 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5®) [clone: 30-H12]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2441-85JEA 460 EUR InStock
USBIC2441-85J
Anti-Thy1.2 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5®) [clone: 30-H12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Thy1.2 (Thy1.2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 30-H12
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy5®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité