Anti-CD99 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC2444-02BEA 559 EUR InStock
USBIC2444-02B
Anti-CD99 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CD99 (CD99 molecule)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité