Anti-ITGAE (Integrin alpha E, CD103) Hamster Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 2E7]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2445-65EEA 513 EUR InStock
USBIC2445-65E
Anti-ITGAE (Integrin alpha E, CD103) Hamster Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 2E7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGAE (Integrin alpha E, CD103)
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E7
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité