Anti-VCAM1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 5K220]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2446-79AXEA 473 EUR InStock
USBIC2446-79AX
Anti-VCAM1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 5K220]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VCAM1 (vascular cell adhesion molecule 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K220
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité