Anti-VCAM1 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MVCAM A (429)]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2447-02PEA 605 EUR InStock
USBIC2447-02P
Anti-VCAM1 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MVCAM A (429)]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry:1:10;
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: VCAM1 (vascular cell adhesion molecule 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: MVCAM A (429)
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité