Anti-KIT Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 2B8]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2448-03DEA 405 EUR InStock
USBIC2448-03D
Anti-KIT Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 2B8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KIT (v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog)
Clonality: Monoclonal
Clone: 2B8
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité