Anti-KIT Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 7H131]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2448-03LEA 709 EUR InStock
USBIC2448-03L
Anti-KIT Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 7H131]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: KIT (v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog)
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H131
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité