Anti-IFNGR1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: BB1E2]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2453-01FEA 852 EUR InStock
USBIC2453-01F
Anti-IFNGR1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: BB1E2]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1-10 ?g/ml; FLISA: 1 ?g/ml; Western Blot: 1 ?g/ml; Immunochemistry: 1-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: IFNGR1 (interferon gamma receptor 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: BB1E2
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité