Anti-IFNGR1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GIR-208]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2453-01JEA 331 EUR InStock
USBIC2453-01J
Anti-IFNGR1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GIR-208]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IFNGR1 (interferon gamma receptor 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: GIR-208
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité