Anti-MCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: SHM-57]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2548-78WEA 291 EUR InStock
USBIC2548-78W
Anti-MCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: SHM-57]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MCAM (melanoma cell adhesion molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: SHM-57
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité