Anti-CD163 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GHI/61]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2548-90H1EA 633 EUR InStock
USBIC2548-90H1
Anti-CD163 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GHI/61]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 20 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CD163 (CD163 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: GHI/61
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité