Anti-CDC42BPA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B2176]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2562-83EA 522 EUR InStock
USBIC2562-83
Anti-CDC42BPA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B2176]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; ELISA: 1 ?g/ml-3ng/ml
Type: Primary
Antigen: CDC42BPA (CDC42 binding protein kinase alpha (DMPK-like))
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B2176
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité