Anti-CDK1 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC2571-07KEA 675 EUR InStock
USBIC2571-07K
Anti-CDK1 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:50; Western Blot: 1:25
Type: Primary
Antigen: CDK1 (cyclin-dependent kinase 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité