Anti-cdk1, p34cdc2 Mouse monoclonal antibody [clone: 5F291]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2571-21AEA 619 EUR InStock
USBIC2571-21A
Anti-cdk1, p34cdc2 Mouse monoclonal antibody [clone: 5F291]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:20-1:40
Type: Primary
Antigen: cdk1, p34cdc2
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F291
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité