Anti-CDw76 Mouse monoclonal antibody [clone: BL-B8]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2586-50EA 461 EUR InStock
USBIC2586-50
Anti-CDw76 Mouse monoclonal antibody [clone: BL-B8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDw76
Clonality: Monoclonal
Clone: BL-B8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité