Anti-Cellulase Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC2610-01AEA 809 EUR InStock
USBIC2610-01A
Anti-Cellulase Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cellulase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité