Anti-ADAP2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC2617-02B3EA 551 EUR InStock
USBIC2617-02B3
Anti-ADAP2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:32000; Immunochemistry: 5-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ADAP2 (ArfGAP with dual PH domains 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité