Anti-Chlamydia trachomatis Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3]
Fournisseur: United States Biological
USBIC4250-04GEA 666 EUR InStock
USBIC4250-04G
Anti-Chlamydia trachomatis Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:20
Type: Primary
Antigen: Chlamydia trachomatis
Clonality: Monoclonal
Clone: 3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité